Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA004932
Sigma-Aldrich
Anti-INS antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-IDDM1, Anty-IDDM2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:2500- 1:5000
sekwencja immunogenna
SHLVEALYLVCGERGFFYTPKTRREAEDLQVGQVELGGGPGAGSLQPLALEGSLQKRGIVEQCCTSICSLYQLENYC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... INS(3630)
Opis ogólny
The INS gene encodes for preproinsulin, which is enzymatically converted into insulin. Insulin is produced in the insulin-producing pancreatic β cells. Preproinsulin is converted to proinsulin in ER and proinsulin is then proteolytically processed to form insulin in newly-forming insulin secretory granules. Insulin production is tightly regulated by specific DNA elements present within ~400 bp in the proximal region of the INS promoter.
Zastosowanie
Anti-INS antibody is suitable for immunohistochemistry.
Działania biochem./fizjol.
Insulin is responsible for two types of actions- excitatory and inhibitory. In its excitatory role, it increases the uptake of glucose and lipid synthesis, and in its inhibitory role, it inhibits glycogenolysis, gluconeogenesis, lipolysis, proteolysis and ketogenesis. Aberrant insulin secretion leads to various disorders such as diabetes, hyperglycemia or hypoglycaemia. Type I diabetes is a result of autoimmune destruction of β cells of pancreas, which leads to depletion of insulin. Mutant INS-gene Induced Diabetes of Youth (MIDY) syndrome is an autosomal dominant disorder caused by missense mutations, which lead to aberrant proinsulin folding. Mutations in the INS gene have also been implicated in permanent neonatal diabetes (PND). Impaired glucose tolerance (IGT) or non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM) is caused by resistance to insulin- stimulated glucose uptake.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85926
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Insulin mutation screening in 1,044 patients with diabetes mutations in the INS gene are a common cause of neonatal diabetes but a rare cause of diabetes diagnosed in childhood or adulthood.
Edghill EL
Diabetes, 57(4), 1034-1042 (2008)
Insulin: understanding its action in health and disease.
P Sonksen et al.
British journal of anaesthesia, 85(1), 69-79 (2000-08-06)
Ming Liu et al.
PloS one, 5(10), e13333-e13333 (2010-10-16)
Recently, a syndrome of Mutant INS-gene-induced Diabetes of Youth (MIDY, derived from one of 26 distinct mutations) has been identified as a cause of insulin-deficient diabetes, resulting from expression of a misfolded mutant proinsulin protein in the endoplasmic reticulum (ER)
Swarup K Chakrabarti et al.
The Journal of biological chemistry, 278(26), 23617-23623 (2003-04-25)
Histone modifying enzymes contribute to the activation or inactivation of transcription by ultimately catalyzing the unfolding or further compaction, respectively, of chromatin structure. Actively transcribed genes are typically hyperacetylated at Lys residues of histones H3 and H4 and hypermethylated at
Ming Liu et al.
Trends in endocrinology and metabolism: TEM, 21(11), 652-659 (2010-08-21)
Type 1B diabetes (typically with early onset and without islet autoantibodies) has been described in patients bearing small coding sequence mutations in the INS gene. Not all mutations in the INS gene cause the autosomal dominant Mutant INS-gene Induced Diabetes
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA004932-100UL4061836309510
HPA004932-25UL4061842768769