MAB339
Anti-GABA A Receptor α1 chain Antibody, NT, clone BD24
clone BD24, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anti-DEE19, Anti-ECA4, Anty-EIEE19, Anty-EJM, Anty-EJM5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BD24, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, pig, avian, bovine
spodziewany brak reakcji z
feline, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABRA1(2554)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western blot: 20 μg/mL
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
APPLICATION NOTES FOR MAB339
IMMUNOHISTOCHEMISTRY
1) Fresh tissue (human) should be used (3-6 hours postmortem). The tissue should be immersion fixed in 2% paraformaldehyde/0.1% glutaraldehyde. Prepare 50 mm sections and store in cryoprotective solution at -15°C.
2) Sections should be incubated floating in suitable small vials.
3) Block endogenous peroxidase with 100 mmol/L Tris-HCl, 150 mmol/L NaCl, pH 7.4 (Buffer A) containing 3% H2O2 (v/v) and 10% methanol for 20 min at room temperature.
4) Wash sections in Buffer A. Incubate sections in Buffer A containing 5% fetal bovine serum (v/v) and 0.1-0.5% Triton X-100 (v/v).
5) Wash sections in Buffer A. Incubate sections with MAB339 (diluted 10-20 mg/mL in Buffer A containing 5% fetal bovine serum (v/v) and 0.1-0.5% Triton X-100 (v/v) for 12-36 hours at +4°C
6) Wash sections in Buffer A.
7) Detect with standard secondary antibody detection system (PAP, ABC, etc.).
8) Wash sections in Buffer A.
9) Mount sections on chrome alum-coated slides, dry, dehydrate, and apply coverslips.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2