ZRB1436
Anti-Olig2 Antibody, clone 1K2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Class B basic helix-loop-helix protein 1, Class E basic helix-loop-helix protein 19, Oligodendrocyte transcription factor 2, Protein kinase C-binding protein 2, Protein kinase C-binding protein RACK17, bHLHb1, bHLHe19
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 32.38 kDa
observed mol wt ~41 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OLIG2(10215)
mouse ... Olig2(50913)
rat ... Olig2(304103)
Opis ogólny
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000-10,000 dilution from a representative lot detected Olig2 in Oligodendrocyte precursor cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound human recombinant Olig2 protein with a KD of 2.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Olig2 in human cerebral cortex tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Ekologiczne przeciwciała ZooMAb® oferują zrównoważone opcje dzięki opakowaniom o niskiej ilości odpadów i formule niezawierającej BSA.