Kluczowe dokumenty
AV31464
Sigma-Aldrich
Anti-OLIG2 Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-BHLHB1, Anti-OLIGO2, Anti-Oligodendrocyte lineage transcription factor 2, Anti-PRKCBP2, Anti-RACK17
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-OLIG2 (AB2) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse, dog, guinea pig, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OLIG2(10215)
Opis ogólny
OLIG2 jest czynnikiem transkrypcyjnym typu basic helix-loop-helix (bHLH), który ulega ekspresji w rdzeniu kręgowym. Ten czynnik transkrypcyjny bierze udział w rozwoju oligodendrocytów i neuronów ruchowych. OLIG2 może być użyteczny jako marker diagnostyczny raka oligodendrogleju.
Królicze przeciwciało anty-OLIG2 (AB2) rozpoznaje OLIG2 kurczaka, człowieka, myszy, szczura i bydła.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego OLIG2
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-OLIG2 (AB2) jest odpowiednie do stosowania w aplikacjach western blot w stężeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
OLIG2 jest podstawowym czynnikiem transkrypcyjnym typu helisa-pętla-helisa, który ulega ekspresji w guzach oligodendroglejowych mózgu. OLIG2 jest istotnym regulatorem losu komórek progenitorowych brzusznej neuroektodermy. Jest związany z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek T z powodu translokacji chromosomalnej t(14;21)(q11.2;q22). OLIG2 może odgrywać rolę w deficytach uczenia się związanych z zespołem Downa. Gen ten koduje podstawowy czynnik transkrypcyjny helisa-pętla-helisa, który ulega ekspresji w guzach oligodendroglejowych mózgu. Białko to jest istotnym regulatorem losu komórek progenitorowych brzusznej neuroektodermy. Gen jest zaangażowany w translokację chromosomalną t(14;21)(q11.2;q22) związaną z ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową. Jego lokalizacja chromosomalna znajduje się w regionie chromosomu 21, który sugeruje, że odgrywa rolę w deficytach uczenia się związanych z zespołem Downa. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MDSDASLVSSRPSSPEPDDLFLPARSKGSSGSAFTGTVSSSTPSDCPPE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Marie et al.
Lancet (London, England), 358(9278), 298-300 (2001-08-11)
OLIG2 is a recently identified transcription factor involved in the specification of cells in the oligodendroglial lineage. We investigated the expression of OLIG2 by in-situ hybridisation in 21 brain tumours: nine grade II and III oligodendrogliomas, three grade II oligoastrocytomas
Qiao Zhou et al.
Cell, 109(1), 61-73 (2002-04-17)
OLIG1 and OLIG2 are basic-helix-loop-helix (bHLH) transcription factors expressed in the pMN domain of the spinal cord, which sequentially generates motoneurons and oligodendrocytes. In Olig1/2 double-mutant mice, motoneurons are largely eliminated, and oligodendrocyte differentiation is abolished. Lineage tracing data suggest
Christian Gonzalez et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(33), 10924-10936 (2014-08-15)
Glioma growth is driven by signaling that ultimately regulates protein synthesis. Gliomas are also complex at the cellular level and involve multiple cell types, including transformed and reactive cells in the brain tumor microenvironment. The distinct functions of the various
Ginam Cho et al.
Developmental biology, 393(1), 137-148 (2014-06-27)
Mutations in the Aristaless related homeodomain transcription factor (ARX) are associated with a diverse set of X-linked mental retardation and epilepsy syndromes in humans. Although most studies have been focused on its function in the forebrain, ARX is also expressed
Benjamin Ettle et al.
Molecular and cellular neurosciences, 62, 68-78 (2014-07-16)
Myelin loss is a widespread neuropathological hallmark of the atypical parkinsonian disorder multiple system atrophy (MSA). On a cellular level, MSA is characterized by alpha-synuclein (aSyn)-positive glial cytoplasmic inclusions (GCIs) within mature oligodendrocytes leading to demyelination as well as axonal