Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0002551M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GABPA antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-E4TF160, Anti-E4TF1A, Anti-GA binding protein transcription factor, alpha subunit 60kDa, Anti-NFT2, Anti-NRF2, Anti-NRF2A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABPA(2551)
Opis ogólny
Gen ten koduje jedną z trzech podjednostek białkowego czynnika transkrypcyjnego wiążącego GA, która funkcjonuje jako podjednostka wiążąca DNA. Ponieważ podjednostka ta jest identyczna z podjednostką kodującą gen jądrowego czynnika oddechowego 2, jest ona prawdopodobnie zaangażowana w aktywację ekspresji oksydazy cytochromowej i jądrową kontrolę funkcji mitochondriów. Podjednostka ta jest również identyczna z podjednostką tworzącą czynnik transkrypcyjny E4TF1, odpowiedzialny za ekspresję genu adenowirusa E4. Ze względu na chromosomalną lokalizację i zdolność do tworzenia heterodimerów z innymi polipeptydami, gen ten może odgrywać rolę w fenotypie zespołu Downa. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GABPA (NP_002031, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MTKREAEELIEIEIDGTEKAECTEESIVEQTYAPAECVSQAIDINEPIGNLKKLLEPRLQCSLDAHEICLQDIQLDPERSLFDQGVKTDGTVQLSVQVIS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wan Zhu et al.
Autophagy, 10(9), 1622-1636 (2014-07-22)
Macroautophagy is a vesicular catabolic trafficking pathway that is thought to protect cells from diverse stressors and to promote longevity. Recent studies have revealed that transcription factors play important roles in the regulation of autophagy. In this study, we have