Merck
34566
Supelco
Flonicamid Metabolite TFNG
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-[[4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]glycine, 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl glycine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7F3N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
O=C(NCC(O)=O)C1=C(C(F)(F)F)C=CN=C1
InChI
1S/C9H7F3N2O3/c10-9(11,12)6-1-2-13-3-5(6)8(17)14-4-7(15)16/h1-3H,4H2,(H,14,17)(H,15,16)
Klucz InChI
AXMBYGGSBXWTEY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Metabolit flonikamidu TFNG jest jednym z metabolitów flonikamidu, który jest selektywnym aficydem.
Zastosowanie
TFNG może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania analitu:
  • W warzywach przy użyciu QuEChERS i chromatografii cieczowej w odwróconej fazie sprzężonej z tandemową spektrometrią mas.
  • W suszonym chmielu metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of flonicamid and its metabolites in dried hops by liquid chromatography- tandem mass spectrometry.
Hengel MJ and Miller M
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(20), 8033-8039 (2007)
Simultaneous determination of flonicamid and its metabolites in vegetables using QuEChERS and reverse-phase liquid chromatography- tandem mass spectrometry.
Xu Y, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(38), 6663- 6666 (2011)
Shanshan Wang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 161, 420-429 (2018-06-17)
Flonicamid, a novel selective systemic pesticide, can effectively control a broad range of insect pests. However, the dissipation behaviors and the terminal residues of flonicamid and its metabolites in some crops and soils remain unclear. Herein, an easy, sensitive and