CBL218
Anti-Keratin K3/K76 Antibody, clone AE5
clone AE5, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anty-HUMCYT2A, Anty-KRT2P
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AE5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, bovine, rabbit
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT3(3850)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry on Paraffin-embedded sections: 1:50 on paraffin-embedded tissue sections fixed in 10% neutral buffered formalin or Fekete’s acid-alcohol-formalin following trypsin digestion antigen retrieval (Mikaelian et al., 2004).
Western blotting: 1:500.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2