CBL218-I
Anti-Keratin K3/K76 Antibody, clone AE5
clone AE5, from mouse
Synonim(y):
65 kDa cytokeratin, Cytokeratin-3, CK-3, Keratin-3, K3, Type-II keratin Kb3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AE5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rabbit, bovine
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT3(3850)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in Keratin 3 expressed epithelial cells on the surface of submerged and AL explants, indicating that they were derived from limbal progenitor cells via migration. (Kawakita, T., et al. (2005) Am J Pathol, 167:381-93.).
Western Blotting Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in Rabbit epithelial Keratin lysate. (Schermer, A, et al. (1986) J. Cell Biol., 103: 49-62).
Western Blotting Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in rabbit corneal tissue lysate. (Cooper, D., et al. (1986) J. Biol. Chem., 261: 4646-54).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in human limbal stem cells cultured in medium supplemented with human EGF. (Sharifi, A.M., et al. (2010) Biocell. 34(1):53-55).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in rabbit corneal and limbal tissues, limbal explant, and epithelial outgrowth on human AM. (Wang D.Y., et al. (2003) Invest Ophthalmol Vis Sci. 44(11):4698-704).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory inRabbit corneal epithelial Keratin cells. (Schermer, A, et al. (1986) J. Cell Biol., 103: 49-62).
Cell Structure
Cytokeratins
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Keratin K3/K76 in 10 µg of Rabbit eye (cornea) cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1