Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV31926
Sigma-Aldrich
Anti-RAX (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-RX, Anti-Retina and anterior neural fold homeobox
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, mouse, human, guinea pig, bovine, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RAX(30062)
Opis ogólny
Homeobox siatkówki i przedniego fałdu nerwowego (RAX) jest genem homeobox typu sparowanego ulegającym ekspresji w przednim fałdzie nerwowym i rozwijającej się siatkówce. RAX jest zaangażowany w definiowanie pola oka podczas wczesnego rozwoju, gdzie uczestniczy w regulacji proliferacji i/lub różnicowania komórek siatkówki. Wady RAX zostały powiązane z patologiami oka - mikroftalmią i anoftalmią.
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-RAX (AB2) reaguje z bydlęcymi, psimi, ludzkimi, mysimi i szczurzymi czynnikami homeobox siatkówki i przedniego fałdu nerwowego.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego RAX
Zastosowanie
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-RAX (AB2) jest stosowane do znakowania siatkówki i przedniego fałdu nerwowego homeobox w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC). Służy jako sonda do określania obecności i roli homeoboksu siatkówki i przedniego fałdu nerwowego w rozwoju pola oka/siatkówki i patologiach oka, takich jak mikroftalmia i anoftalmia.
Królicze przeciwciało anty-RAX (AB2) może być stosowane do testów western blot w stężeniu 0,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Retinal Homeobox Protein Rx (RAX) jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych homeobox. Mutacje RAX u myszy i ryb prowadzą do defektów w rozwoju siatkówki i skutkują zwierzęcymi modelami anoftalmii.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MHLPGCAPAMADGSFSLAGHLLRSPGGSTSRLHSIEAILGFTKDDGILGT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)