Merck
860856P
Avanti
RBM14C16
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-((2S,3R)-1,3-dihydroksy-5-((2-okso-2H-chromen-7-ylo)oksy)pentan-2-ylo)palmitoamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H47NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
517.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860856P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)