GF037
Thrombopoietin, human
>98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized, suitable for cell culture
Synonim(y):
TPO
About This Item
Polecane produkty
product name
Thrombopoietin, TPO (Thrombopoietin, Mpl-ligand, MGDF) stimulates the proliferation & maturation of megakaryocytes & promotes increased circulating levels of platelets in vivo.
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
Próba
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
aktywność właściwa
≥1x10(e6) U/mg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 ng/mg Endotoxin (of human TPO; 1 EU/μg)
moc wejściowa
sample type hematopoietic stem cell(s)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... TPO(7173)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1