Kluczowe dokumenty
CX1060
Supelco
Chloroform
Synonim(y):
Trichloromethane, Methylidyne trichloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.38
Beilstein:
1731042
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
200-663-8
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
gęstość pary
4.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8% chloroform + ethanol basis
Formularz
liquid
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
rozpuszczalność
8.7 g/L
gęstość
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Stabilizowany etanolem.
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Komentarz do analizy
Kwas i fosgenAby przejść testAldehyd i ketonWynik pozytywnyTest (CHCl3 + C2H5OH)99,8% minChlorek i wolny chlorPozytywny wynik testuKolor (APHA)10 maksOpisPozytywny wynik testuPostaćPrzezroczysty płynTożsamość (spektrum IR)ZgodnyNielotna pozostałość0,002% maxRozpuszczalnośćAby przejść testCiężar właściwy przy 25/25°C1.469-1.480
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)