Kluczowe dokumenty
CX0574
Supelco
699 545
Synonim(y):
Diatomaceous Earth, DE
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
Formularz
powder
kolor
off-white
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
699 545 to kalcynowana ziemia okrzemkowa o średniej przepuszczalności, stosowana jako pomoc filtracyjna do szybkiej filtracji w roztworze wodnym. Nadaje się również do cieczy o wysokiej lepkości, takich jak kazeina, pektyna, kleje, smary, woski i smoły, syropy i żywice syntetyczne.
Zastosowanie
699 545 może być stosowany jako środek klarujący do rozbijania lub łagodzenia koloidów w mętnym roztworze. Jest również stosowany jako krótki wkład filtracyjny do usuwania nieprzereagowanych soli nieorganicznych obecnych w mieszaninie reakcyjnej przed chromatograficznym oddzieleniem rozpuszczonych związków.
Komentarz do analizy
Kolor: białawy
Postać: Proszek
Informacje prawne
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Industrial clarification of wheat-based distillers? solubles and thin stillage
Ratanapariyanuch K, et al.
Industrial Crops and Products, 109, 828-835 (2017)