ABS446
Anti-GPVI Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
GPVI Antibody, Glycoprotein VI, GPIV, Platelet glycoprotein VI precursor, GP6, Glycoprotein 6
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GP6(51206)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected GPVI in human heart cells.
Jakość
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GPVI in 15 µg of A20 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2