Key Documents
BR708214
Filling tube for Dispensette® S Organic / S Organic
1, 2, 5 and 10 mL, FEP tube, L 195-350 mm, individual adjustment of length
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
FEP tube
producent / nazwa handlowa
BRAND 708214
opakowanie
1 ea of
Długość
195-350 mm
śr. zewn.
6 mm
pojemność
1, 2, 5 and 10 mL
Opis ogólny
Adjusts to various bottle heights.
Informacje prawne
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)