Kluczowe dokumenty
BR4630170
BRAND® Dispensette® S Organic, Analog-adjustable bottle-top dispenser
volume range 10-100 mL, without recirculation valve
Synonim(y):
BRAND Dispensette S
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
incremental 1 mL
DE-M marking
without recirculation valve
producent / nazwa handlowa
BRAND 4630170
zakres pojemności
10-100 mL
dopasowywanie
(GL 32-33)
GL 38
S 40
Opis ogólny
Dispensette S Organic is ideal for dispensing of organic solvents and acids
Cechy i korzyści
  • Extremely easy filling and dispensing
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Inne uwagi
Analog-adjustable - Rapid and safe volume setting with new internal scalloped track. Simple calibration adjustment with a supplied tool.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Niniejszy artykuł zawiera instrukcje testowania butelkowego dozownika płynów BRAND Dispensette® S zgodnie z normą ISO DIS 8655.