BR4630360
BRAND® Dispensette® S Organic, Digital bottle-top dispenser
volume range 5-50 mL, without recirculation valve
Synonim(y):
bottle top dispensers
About This Item
Właściwości
incremental 0.2 mL
DE-M marking
without recirculation valve
producent / nazwa handlowa
BRAND 4630360
zakres pojemności
5-50 mL
dopasowywanie
(GL 32-33)
GL 38
S 40
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Inne uwagi
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Niniejszy artykuł zawiera instrukcje testowania butelkowego dozownika płynów BRAND Dispensette® S zgodnie z normą ISO DIS 8655.