Kluczowe dokumenty
BR4640041
BRAND® Dispensette® S Trace Analysis Analog-adjustable bottle-top dispenser
spring platinium-iridium, volume range 1-10 mL, with recirculation valve
Synonim(y):
dozowniki butelkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
with recirculation valve
producent / nazwa handlowa
BRAND 4640041
zakres pojemności
1-10 mL
pojemność
1-10 mL , Adjustable in 0.2mL increments
dopasowywanie
(GL 28/S 28)
45 mm
GL 32
S 40
przydatność
suitable for (suitable for HF)
Opis ogólny
Dispensette S Trace Analysis specjalizuje się w dozowaniu kwasów, zasad i H2O2 o wysokiej czystości.
Nadaje się również do dozowania kwasu fluorowodorowego przy użyciu platynowo-irydowej sprężyny zaworu.
Cechy i korzyści
  • Wyjątkowo łatwe napełnianie i dozowanie
  • Łatwe napełnianie dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu
  • Szybka i bezpieczna regulacja objętości dzięki wewnętrznej szynie z nacięciami
Inne uwagi
Regulacja analogowa - szybkie i bezpieczne ustawianie głośności dzięki nowej wewnętrznej szynie z nacięciami. Prosta regulacja kalibracji za pomocą dołączonego narzędzia.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Niniejszy artykuł zawiera instrukcje testowania butelkowego dozownika płynów BRAND Dispensette® S zgodnie z normą ISO DIS 8655.