Kluczowe dokumenty
ABE2864M
Sigma-Aldrich
Anty-Meis1
from rabbit
Synonim(y):
Homebox protein Meis1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ChIP: suitable (ChIP-chip)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MEIS1(4211)
mouse ... Meis1(17268)
Opis ogólny
Białko homeobox Meis1 (UniProt: Q60954-1; P97367-2 i P97367-3; znane również jako Myeloid ecotropic viral integration site 1 (Meis1) i Meis1-related protein 1) jest kodowane przez gen Meis1 (Gene ID: 17268). Białka Meis działają jako czynniki transkrypcyjne, które są ortologiczne do białka Drosophila homothorax (Hth). Białko Meis zawiera podklasę TALE (przedłużenie pętli trzech aminokwasów) homeodomeny, która wiąże się z DNA. Białko Meis bezpośrednio wiąże się z białkami Pbx, a kompleks białek Meis/Pbx wiąże się z DNA poprzez odpowiednie miejsca wiązania zgodne z Meis i Pbx w celu regulacji transkrypcji. Kompleks Meis/Pbx odgrywa ważną rolę podczas rozwoju wielu narządów. U ludzi i myszy zidentyfikowano trzy homologi Meis1, Meis2 i Meis3. Meis1 ulega ekspresji na wysokim poziomie w płucach i na niższym poziomie w sercu i mózgu. Z drugiej strony, Meis 2 wykazuje przestrzennie ograniczone wzorce ekspresji w rozwijającym się układzie nerwowym, kończynach, twarzy i różnych wnętrznościach. U osób dorosłych ulega ekspresji głównie w mózgu i żeńskich narządach płciowych, z różną dystrybucją alternatywnych form splicingu w tych narządach. Komórki beta trzustki wyrażają zarówno Meis1, jak i 2. Zarówno Meis1, jak i 2 ulegają ekspresji na wysokim poziomie na wszystkich etapach rozwoju embrionalnego myszy (od 7 do 17 dnia). Niedobór Meis1 lub Meis 2 może prowadzić do letalności embrionalnej. (Ref.: Machon, O et al. (2015). BMC Dev. Biol. 515:40).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa Meis1 w komórkach ludzkich i mysich. Celuje w epitop w regionie C-końcowym.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom z C-końcowego regionu Meis1.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml tego przeciwciała wykryło Meis1 w 10 µg lizatu komórek K562.
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Meis1 w sąsiednim stadium (St) 41 strzałkowych przekrojów tyłomózgowia i oka (Mercader, N., et. al. (2005). Development. 132(18):4131-42).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:800 z reprezentatywnej partii wykryło Meis1 w komórkach HEK293T transfekowanych Meis1a (dzięki uprzejmości dr Valerii Azcoitia i dr Miguela Torresa).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła Meis1 w zastosowaniach immunoprecypitacji chromatyny (Penkov, D., et. al. (2013). Cell Rep. 3(4):1321-33).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Meis1 w blastemach proksymalnych, dystalnych i dystalnych traktowanych RA (Mercader, N., et. al. (2005). Development. 132(18):4131-42).
Anti-Meis1, nr kat. Nr ABE2864, to wysoce specyficzne królicze przeciwciało poliklonalne, które celuje w białko Homeobox Meis1, zostało przetestowane w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP), immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Meis1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~52 kDa; obliczono 43,0 kDa (Meis1). Niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane w niektórych lizatach.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w PBS z 0,05% azydkiem sodu i 50% glicerolem.
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2