Merck
702625
Sigma-Aldrich
Zinc-70Zn sulfate hydrate
72 atom % (70Zn), 95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
70ZnSO4 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
165.99 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
72 atom % (70Zn)
Próba
95% (CP)
Postać
powder
masa cząsteczkowa
164.72 by atom % calculation
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O.[70Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2/i;;1+5
Klucz InChI
RNZCSKGULNFAMC-AFEATSGZSA-L
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)