Merck
702595
Sigma-Aldrich
Zinc-70Zn gluconate
72 atom % 70Zn, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O1470Zn
Masa cząsteczkowa:
460.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
72 atom % 70Zn
Próba
97% (CP)
Postać
powder
masa cząsteczkowa
458.96 by atom % calculation (72 atom % 70Zn)
mp
172-175 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[70Zn]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Zn/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1/i;;1+5
Klucz InChI
WHMDKBIGKVEYHS-WKLCWQAVSA-L
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)