Merck
900791
Sigma-Aldrich
Zinc-67Zn oxide
≥85 atom %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
67ZnO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.93
Kod UNSPSC:
12352302
czystość izotopowa
≥85 atom %
Postać
solid
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[67Zn]=O
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)