Merck
IRMM652
Zinc 64Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid, enriched
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
czystość izotopowa
 64Zn
producent / nazwa handlowa
JRC
stężenie
0.5 M in nitric acid
format
single component solution
przesunięcie masy
depleted
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
Komentarz do analizy
For more information please see:
IRMM652
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)