Key Documents
900120P
Avanti
PGB1
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Prostaglandin B1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.47
Kod UNSPSC:
41116107
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (900120P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(CCCCCCC(O)=O)C(=O)CC1
Zastosowanie
  • Lipids research
  • cell signaling
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900120P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3