Merck
900120O
Avanti
PGB1
Avanti Research - A Croda Brand 900120O
Synonim(y):
Prostaglandyna B1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (900120O-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 900120O
typ lipidu
neutral glycerides
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1C(CCCCCCC(O)=O)=C(/C=C/[C@H](CCCCC)O)CC1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12,14,17,21H,2-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t17-/m0/s1
Klucz InChI
YBHMPNRDOVPQIN-VSOYFRJCSA-N
Opis ogólny
Prostaglandyny są hormonami obecnymi w wielu tkankach i narządach. Prostaglandyna B1 (PGB1) jest cząsteczką ketonową o pięciowęglowej strukturze pierścienia. Zawiera również dwa łańcuchy boczne połączone z jej nienasyconym regionem.
Działania biochem./fizjol.
Prostaglandyna B1 (PGB1) jest produktem metabolicznym odwodnienia PGE1. Wiadomo, że specyficznie wiąże się z receptorem γ aktywowanym przez proliferatory peroksysomów. Dzięki temu PGB1 pośredniczy w gromadzeniu i metabolizmie tłuszczu. Oligomeryzacja PGB1 wzmacnia jego właściwości antyoksydacyjne.
Opakowanie
5 ml ampułka z przezroczystego szkła (900120O-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
General Approach to Prostanes B1 by Intermolecular Pauson-Khand Reaction: Syntheses of Methyl Esters of Prostaglandin B1 and Phytoprostanes 16-B1-PhytoP and 9-L1-PhytoP
Vazquez RA, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2013(9), 1716-1725 (2013)
Synthesis of Prostaglandin and Phytoprostane B1 Via Regioselective Intermolecular Pauson- Khand Reactions
Vazquez RA, et al.
Organic Letters, 11(14), 3104-3107 (2009)