Kluczowe dokumenty
860341P
Avanti
14:0 PC-d4
Avanti Research™ - A Croda Brand 860341P, powder
Synonim(y):
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860341P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860341P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Klucz InChI
CITHEXJVPOWHKC-MYLWCSGWSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)