Kluczowe dokumenty
900143J
Avanti
PGB2
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
15-Hydroxy-9-oxoprosta-5,8(12),13-trienoic acid, 9-oxo-15S-hydroxy-prosta-5Z,8(12),13E-trien-1-oic acid, Prostaglandin B2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99% (TLC)
Formularz
methyl acetate solution
opakowanie
pkg of 1X5 mg (900143J-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(C\C=C/CCCC(O)=O)C(=O)CC1
InChI
1S/C20H30O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h4,7,12,14,17,21H,2-3,5-6,8-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,14-12+/t17-/m0/s1
Klucz InChI
PRFXRIUZNKLRHM-HKVRTXJWSA-N
Zastosowanie
Lipids research
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)