Merck
IRMM007
Zinc 64Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
czystość izotopowa
 64Zn
producent / nazwa handlowa
JRC
stężenie
0.5 M in nitric acid
format
single component solution
przesunięcie masy
depleted
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
Opakowanie
set of 6 ampoules a 5 mL
Komentarz do analizy
For more information please see:
IRMM007
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)