Kluczowe dokumenty
SAB5200104
Sigma-Aldrich
Anti-SLC12A3 antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-NCC, Anti-Slc12a3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 160 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Rodzina nośników soli 12, członek 3 (SLC12A3) jest również znana jako wrażliwy na tiazyd kotransporter Na+-Cl- (NCCT). Ulega ekspresji w komórkach wierzchołkowych dystalnego kanalika krętego. Gen kodujący to białko o długości 1021 aminokwasów jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 16q13. Identyfikator genu dla tego białka to 6559.
Specyficzność
Wykrywa ~160 kDa.
Immunogen
AA74-95 (szczur), 76-97 (człowiek)
Działania biochem./fizjol.
Rodzina nośników soli 12, członek 3 (SLC12A3) jest jednym z głównych składników szlaku reabsorpcji chlorku sodu. Kontroluje on stężenie Cl- i jest również zaangażowany w przezbłonowe wchłanianie i wydzielanie jonów. Mutacje w genie kodującym SLC12A3 są związane z zespołem Gitelmana.
Ten kotransporter Na-Cl jest związany z utrzymywaniem ciśnienia krwi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS, 50% glicerol i 0,09% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genetic variants of SLC12A3 modulate serum lipid profiles in a group of Mongolian pedigree population
An C, et al.
Lipids in Health and Disease, 17(1), 83-83 (2018)
Jiewei Luo et al.
Endocrine journal, 62(1), 29-36 (2014-10-03)
Gitelman syndrome (GS) is a salt-wasting tubulointerstitial disease of autosomal recessive inheritance (OMIM613395) caused by genic mutation of SLC12A3, which codes thiazide-sensitive Na-Cl cotransporter (NCCT) gene. The gene mutation of the majority of GS patients is compound heterozygous. This study
Linghong Wang et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 47(5), 325-334 (2015-04-07)
The thiazide-sensitive Na(+)-Cl(-) cotransporter (TSC) is responsible for the major sodium chloride reabsorption pathway, which is located in the apical membrane of the epithelial cells of the distal convoluted tubule. TSC is involved in several physiological activities including transepithelial ion
Koichiro Susa et al.
Human molecular genetics, 23(19), 5052-5060 (2014-05-14)
Pseudohypoaldosteronism type II (PHAII) is a hereditary disease characterized by salt-sensitive hypertension, hyperkalemia and metabolic acidosis, and genes encoding with-no-lysine kinase 1 (WNK1) and WNK4 kinases are known to be responsible. Recently, Kelch-like 3 (KLHL3) and Cullin3, components of KLHL3-Cullin3
P Gailly et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 466(11), 2035-2047 (2014-01-28)
Luminal nucleotide stimulation is known to reduce Na(+) transport in the distal nephron. Previous studies suggest that this mechanism may involve the thiazide-sensitive Na(+)-Cl(-) cotransporter (NCC), which plays an essential role in NaCl reabsorption in the cells lining the distal