Kluczowe dokumenty
8.52214
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-F)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Phe(4-F)-OH, N-α-Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20FNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/p-1/t22-/m0/s1
Klucz InChI
IXUMACXMEZBPJG-QFIPXVFZSA-M
Opis ogólny
Standard building block for introduction of 4-fluorophenylalanine residues by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-12-1122
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.5 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3