Kluczowe dokumenty
8.45027
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
Msynthplus
Synonim(y):
N-Chlorosuccinimide, NCS, Succinchlorimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Numer indeksu EC:
204-878-8
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
bp
216.5 °C
mp
146-151 °C
temp. przejścia
flash point >110 °C
gęstość
1.65 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
600 kg/m3
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Klucz InChI
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Color (visual): white
Appearance of substance (visual): powder
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): passes test
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Informacje prawne
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2