Kluczowe dokumenty
8.41638
Sigma-Aldrich
Tetrafluoroboran trimetylooksoniowy
for synthesis
Synonim(y):
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H9BF4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
206-994-4
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (acidimetric)
Formularz
crystals
mp
202-203 °C (sublimed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].[O+](C)(C)C
InChI
1S/C3H9O.B.4FH/c1-4(2)3;;;;;/h1-3H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
Klucz InChI
KAAQTDVQNWMZJT-UHFFFAOYSA-J
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3