Kluczowe dokumenty
8.18660
Sigma-Aldrich
N-benzylo-tert-butyloamina
for synthesis
Synonim(y):
N-Benzyl-tert-butylamine, N-tert-Butylbenzylamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2NHC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
222-179-6
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.07 hPa ( 53 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
siła działania
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-30--25 °C
temp. przejścia
flash point 90 °C
rozpuszczalność
2 g/L
gęstość
0.90 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[N+H2](C(C)(C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3/p+1
Klucz InChI
DLSOILHAKCBARI-UHFFFAOYSA-O
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.895 - 0.897
Identity (IR): passes test
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C