Key Documents
8.18100
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenol
for synthesis
Synonim(y):
Pentafluorophenol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6HF5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
212-235-8
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Addition Reactions
mp
34-36 °C
temp. przejścia
flash point 72 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Klucz InChI
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup