Kluczowe dokumenty
8.06807
Sigma-Aldrich
4-Nitrotoluen
for synthesis
Synonim(y):
p-Nitrotoluen
About This Item
Wzór liniowy:
4-(NO2)C6H4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Numer indeksu EC:
202-808-0
ciśnienie pary
0.4 hPa ( 20 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
456 °C
siła działania
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
1.6 % (v/v)
bp
238-239 °C/1013 hPa
mp
50-52 °C
temp. przejścia
flash point 106 °C
rozpuszczalność
0.26 g/L
gęstość
1.39 g/cm3
gęstość nasypowa
700 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106.00 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1