Key Documents
8.00107
Sigma-Aldrich
Methyl acetoacetate
for synthesis
Synonim(y):
Methyl acetoacetate, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Acetoacetic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
203-299-8
ciśnienie pary
1 hPa ( 20 °C)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
260 °C
siła działania
3228 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.3-14.2 % (v/v)
pH
3.8 (20 °C, 863 g/L in H2O)
tw
170 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
temp. przejścia
flash point 67 °C
rozpuszczalność
863 g/L
gęstość
1.08 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1