658425
AG 17
Anti-proliferative agent that acts as a selective inhibitor of the platelet-derived growth factor receptor tyrosine kinase (IC₅₀ = 500 nM).
Synonim(y):
AG 17, NSC 242557, 3,5-di- t-Butyl-4-hydroxy-benzylidenemalononitrile, α-Cyano-(3,5-di- t-butyl-4-hydroxy)cinnamonitrile, Tyrphostin A9, RG 50872
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C18H22N2O/c1-17(2,3)14-8-12(7-13(10-19)11-20)9-15(16(14)21)18(4,5)6/h7-9,21H,1-6H3
Klucz InChI
MZOPWQKISXCCTP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Platelet-derived growth factor receptor tyrosine kinase
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Palumbo, G.A., et al. 1997. Cancer Res. 57, 2434.
Burger, A.M., et al. 1995. Cancer Res.55, 2794.
Palumbo, G.A., et al. 1994. Blood84, 296a.
Bilder, G.E., et al. 1991. Am. J. Physiol. 260, C721.
Levitzki, A., and Gilon, S. 1991. Trends Pharmacol. Sci. 12, 171.
Terada, H. 1981. Biochim. Biophys. Acta639, 225
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3