658401
AG 490
A cell-permeable, reversible, substrate competitive, and potent inhibitor of epidermal growth factor receptor kinase autophosphorylation (IC₅₀ = 100 nM).
Synonim(y):
α-Cyano-(3,4-dihydroksy)-N-benzylocynamid, Tyrphostin B42, ( E)- N-benzylo-2-cyjano-3-(3,4-dihydroksyfenylo)akrylamid, JAK1 Inhibitor II, JAK2 Inhibitor VI, JAK3 Inhibitor XI
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(Cc2ccccc2)C(=O)\C(=C\c1cc(c(cc1)O)O)\C#N
InChI
1S/C17H14N2O3/c18-10-14(8-13-6-7-15(20)16(21)9-13)17(22)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,20-21H,11H2,(H,19,22)/b14-8+
Klucz InChI
TUCIOBMMDDOEMM-RIYZIHGNSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
epidermal growth factor receptor kinase autophosphorylation
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Eriksen, K.W., et al. 2001. Leukemia15, 787.
Kirken, R.A., et al. 1999. Leukoc. Biol.65, 891.
Nielsen, M., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 6764.
Meydan, N., et al. 1996. Nature 379, 645.
Gazit, A., et al. 1991. J. Med. Chem.34, 1896.
Levitzki, A. 1990. Biochem. Pharmacol.40, 913.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3