574795
TBE Buffer, 10X, Molecular Biology Grade
A 10X concentrate that can be diluted to a 1X solution containing 89 mM Tris, 89 mM boric acid, 2 mM EDTA, pH ~8.3.
Synonim(y):
Tris-Borate-EDTA Buffer
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
Molecular Biology
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
obecność zanieczyszczeń
DNase, RNase, protease, none detected
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Ostrzeżenie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List