Kluczowe dokumenty
1.06177
Millipore
TBE buffer
10 x pH 8.3 tris-borate-EDTA buffer
Synonim(y):
10X TBE running buffer, Tris-Borate EDTA buffer
About This Item
Kod UNSPSC:
41105319
NACRES:
NA.25
Postać
liquid
pH
8.2-8.4 (20 °C in H2O)
gęstość
1.06 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Tris, borate, and ethylenediaminetetraacetic (TBE) buffer is routinely used to conduct DNA and RNA agarose gel electrophoresis. It comprises a weak acid in neutral and anionic forms (e.g., COOH and COO- species) and a weak base, Tris, which is either in neutral or cationic forms (Tris-NH2 and Tris-NH3+). These ions buffer the pH, maintain a low conductivity medium, and transfer the electrical current. Ethylenediaminetetraacetic (EDTA) is used to chelate Mg2+ ions and inactivate the potential DNA nucleases. TBE is also used to perform a good resolution of DNA fragments that slightly enhances the separation of smaller fragments. It also protects nucleic acids from enzymatic degradation.
Komentarz do analizy
Appearance (colour): almost colourless
Appearance (description): almost clear
pH-value: 8.2 - 8.4
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)