Merck
SRE0062
Sigma-Aldrich
Tris-Borate EDTA Buffer, 10X Concentrate
Synonim(y):
TBE Buffer
About This Item
Kod UNSPSC:
41105319
NACRES:
NA.25
Postać
liquid
Poziom jakości
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Tris-Borate EDTA (TBE) buffer is commonly used in the electrophoresis of nucleic acids in agarose and polyacrylamide gels.
TBE buffer is recommended for resolution of RNA and DNA fragments smaller than 1500 bp.
Postać fizyczna
10X TBE buffer stock solution contains 0.89 M Trizma(R) with 0.02 M EDTA adjusted to pH 8.3 with boric acid. Dilute with ultrapure water to 1X.
Notes: If precipitation is present in the 10X concentrated buffer, warm the bottle to 37 °C and mix until completely dissolved prior to dilution.
It is recommended 1X working solutions be filtered through a 0.2 mm filter before use.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2