PPB010
Tris EDTA Buffer, pH 8.0
pHast Pack™, powder, 10X concentrate
Synonim(y):
Bufor 10X TE
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
pHast Pack™
Formularz
powder
warunki przechowywania
(Tightly closed. Dry)
zanieczyszczenia
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
kolor
white
pH
7.9—8.1
rozpuszczalność
soluble, clear, colorless
ślady kationów
Fe: <10 ppm
obecność zanieczyszczeń
DNAse, none detected
Nickase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Zastosowanie
- Nucleic acid gel electrophoresis
- storage and dilution of DNA and RNA
- DNA automated sequencing
- Immunohistochemistry
Cechy i korzyści
- Fast and easy Ready-to-use buffer
- Minimizes effort - no need to weigh and adjust pH
- Saves time and eliminates exposure to hazardous chemicals
- Biological tests: free of DNase, RNase, protease, and nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Opakowanie
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)