648315
Tris Buffer, 100 mM, pH 7.4, Molecular Biology Grade
Sterile Solution. Tris Buffer, 100 mM, pH 7.4, Molecular Biology Grade
Synonim(y):
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Tris Buffer, 100 mM, pH 7.4, Molecular Biology Grade,
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 9772
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
stężenie
100 mM
kolor
clear colorless
przydatny zakres pH
7-9
pKa (25°C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
obecność zanieczyszczeń
DNases, RNases, none detected
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Klucz InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Charakterystyka strukturalna istotnych toksykologicznie kompleksów Cd(2+)-L-cysteina...: W badaniu tym wykorzystano bufor Tris, 100 mM, pH 7,4, do analizy strukturalnej kompleksów kadm-cysteina, zapewniając wgląd w ich zachowanie biochemiczne i wpływ toksykologiczny (Gautam et al., 2023).
- Specyficzny wpływ kationu i buforu na interakcję DNA-lipid..: W badaniach zastosowano bufor Tris, 100 mM, pH 7,4, w celu zbadania specyficznego wpływu kationów i buforów na interakcje DNA-lipid, podkreślając jego znaczenie w badaniach biofizycznych i biochemicznych (Mura et al., 2023).
- Przeciwzapalne i przeciwbakteryjne działanie mezoporowatych bioaktywnych nanocząstek szklanych zawierających cer do bezlekowych zastosowań biomedycznych...: W badaniach wykorzystano bufor Tris, 100 mM, pH 7,4, do przygotowania nanocząstek zawierających cer, wykazując ich potencjał w zastosowaniach biomedycznych bez konieczności stosowania leków (Kurtuldu et al., 2021).
Ostrzeżenie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1