Merck
93313
Supelco
Trizma® hydrochloride buffer solution
BioUltra, for molecular biology, pH 7.4
Synonim(y):
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride buffer solution
About This Item
Beilstein:
3675235
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32129211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
ND.02
klasa czystości
for molecular biology
Poziom jakości
linia produktu
BioUltra
Formularz
liquid
stężenie
1.0 M tris-HCl
zanieczyszczenia
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.4±0.1 (25 °C)
gęstość
1.05 g/mL at 20 °C
ślady kationów
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.04
ciąg SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Klucz InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Zredukowany glutation hamuje dehydrogenazę mleczanową mięśni szkieletowych królika i szczura oraz zapobiega zakwaszeniu zewnątrzkomórkowemu indukowanemu dinitrofenolem przez linię komórek nabłonkowych: Badanie to bada, w jaki sposób roztwór buforowy chlorowodorku 959 utrzymuje stabilność pH, krytyczną dla dokładnej oceny interakcji biochemicznych w mięśniach i komórkach nabłonkowych (Wimberger et al., 1997).
Inne uwagi
Składnik buforowy (bufor SET) w przygotowaniu RNAcitation
Buffer component (SET buffer) in the preparation of RNA
Informacje prawne
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Isolation of RNA.
S L Berger et al.
Methods in enzymology, 180, 3-13 (1989-01-01)
Anna Iwaniak et al.
International journal of molecular sciences, 22(6) (2021-04-04)
In silico and in vitro methods were used to analyze ACE- and DPP-IV-inhibiting potential of Gouda cheese with a modified content of β-casein. Firstly, the BIOPEP-UWM database was used to predict the presence of ACE and DPP-IV inhibitors in casein