Merck
11666703001
Roche
Buffers in a Box, Premixed TBE Buffer, 10x
solution, clear colorless, pkg of 4 L
Synonim(y):
TBE buffer
About This Item
Kod UNSPSC:
41105600
Postać
solution
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 4 L
producent / nazwa handlowa
Roche
kolor
clear colorless
pH
~8.4
temp. przechowywania
20-25°C
Opis ogólny
Buffers in a Box, Premixed TBE Buffer, 10x is a stable 10x solution of Tris-borate-EDTA (TBE), filtered through 0.2 μm pore size membrane, resistant to enzymatic and nonenzymatic degradation. Each lot is tested for the absence of nuclease or protease activity, and stores easily at room temperature.
Zastosowanie
Buffers in a Box, Premixed TBE Buffer, 10x has been used to prepare denaturing 9.3 % polyacrylamide gel for electrophoresis.
Jakość
Absence of contaminants: free of DNase and RNase according to the current Quality Control procedures.
Postać fizyczna
Solution, clear, colorless
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)