538927
15d-PGJ2
A metabolite of PGD₂that has recently been identified as a natural ligand for PPARγ-dependent adipogenesis in transfected NIH/3T3 cells and for PPARγ response element (PPRE) in CV-1 cells.
Synonim(y):
Prostaglandyna J₂, 15-dezoksy-Δ 12,14, agonista PPAR VII, agonista PPARγ VI
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
oil
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCC\C=C/C[C@@H]1\C(=C/C=C/CCCCC)\C(=O)C=C1
InChI
1S/C20H28O3/c1-2-3-4-5-6-10-13-18-17(15-16-19(18)21)12-9-7-8-11-14-20(22)23/h6-7,9-10,13,15-17H,2-5,8,11-12,14H2,1H3,(H,22,23)/b9-7-,10-6+,18-13+/t17-/m0/s1
Klucz InChI
VHRUMKCAEVRUBK-GODQJPCRSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
A natural ligand for PPARγ-dependent adipogenesis
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Ricote, M., et al. 1998. Nature 391, 79.
Forman, B.M., et al. 1995. Cell 83, 803.
Kliewer, S.A., et al. 1995. Cell83, 813.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3