Kluczowe dokumenty
538909
Sigma-Aldrich
Prostaglandyna D2
Major prostaglandin metabolite in brain and an important inflammatory mediator in mast cells.
Synonim(y):
PGD₂
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 7879
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
ethanol: 100 mg/mL
acetone: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)\C=C\[C@@H](O)CCCCC)C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-18,21-22H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-/m0/s1
Klucz InChI
BHMBVRSPMRCCGG-OUTUXVNYSA-N
Opis ogólny
Główny metabolit prostaglandyn w mózgu i ważny mediator stanu zapalnego w komórkach tucznych. Neuromodulator, który wywołuje wydzielanie Cl za pośrednictwem nerwów. Stymuluje cyklazę adenylanową.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
cyklaza adenylanowa
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Ostrzeżenie
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C).
Inne uwagi
Horn, E.H., et al. 1995. Clin. Sci. 89, 91.
Frieling, T., et al. 1994. Am. J. Physiol. 266, G132.
Huttemeier, P.C., et al. 1993. Prostaglandins 45, 177.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3