538904
Prostaglandin E2
Involved in vasodilator actions of kinins such as bradykinin.
Synonim(y):
Prostaglandin E2, PGE₂
opis
Merck USA index - 14, 7877
Próba
>98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white to light yellow
rozpuszczalność
acetone: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1C(C(C(=O)C1)C\C=C\CCCC(=O)O)\C=C\C(O)CCCCC
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+
Klucz InChI
XEYBRNLFEZDVAW-RTYMFESYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Involved in vasodilator actions of kinins such as bradykinin
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Kessler, W., et al. 1992. Exp. Brain Res.91, 467.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3