Merck
P5640
Sigma-Aldrich
Prostaglandin E2
≥93% (HPLC), synthetic
Synonim(y):
(5Z,11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprosta-5,13-dienoic acid, Dinoprostone, PGE2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.47
Beilstein:
4709356
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352401
eCl@ss:
42020658
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥93% (HPLC)
Formularz
powder
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
Klucz InChI
XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
Zastosowanie
  • Makrofagi po ustąpieniu stanu zapalnegokształtują długoterminową odporność i integralność tkanek w mysim modelu pneumokokowego zapalenia płuc: Badając wpływ prostaglandyny E2 w fazie ustępowania stanu zapalnego, badanie to wykazuje jej istotną rolę w naprawie tkanek za pośrednictwem makrofagów i pamięci immunologicznej po bakteryjnych infekcjach płuc, zapewniając wgląd w regulację układu odpornościowego i procesy regeneracji (Feehan et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Most biologically active prostaglandin.
Most biologically active prostaglandin. PGE2 induces cervical ripening and parturition; mediates bradykinin-induced vasodilation; regulates adenylyl cyclase. Tumor cells that over-express cyclooxygenase 2 display increased invasiveness, angiogenesis, and resistance to apoptosis that may be due to the PGE2-induced expression of angiogenic factors and stabilization of the anti-apoptotic protein, survivin.The effect of PGE2 on the immune system is mixed. It inhibits T cell activation in vitro, suggesting it is an immunosuppressant. However, in vivo, it appears to effect expansion of the Th17 subset and differentiation of the Th1 subset of T helper cells, marking it as an immunoactivator.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
International Union of Pharmacology classification of prostanoid receptors: properties, distribution, and structure of the receptors and their subtypes.
R A Coleman et al.
Pharmacological reviews, 46(2), 205-229 (1994-06-01)
Jean L Tan et al.
Stem cell research & therapy, 6, 8-8 (2015-01-31)
The immunomodulatory properties of human amnion epithelial cells (hAECs) have been previously described in several disease models. We previously reported on the ability of hAECs to influence macrophage phenotype and chemotaxis. In this study, we aim to elucidate the contribution
José L Maravillas-Montero et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(1), 29-33 (2014-11-21)
Chemokines are chemotactic cytokines that direct the traffic of leukocytes and other cells in the body. Chemokines bind to G protein-coupled receptors expressed on target cells to initiate signaling cascades and induce chemotaxis. Although the cognate receptors of most chemokines
Katrin D Mayer-Barber et al.
Nature, 511(7507), 99-103 (2014-07-06)
Tuberculosis remains second only to HIV/AIDS as the leading cause of mortality worldwide due to a single infectious agent. Despite chemotherapy, the global tuberculosis epidemic has intensified because of HIV co-infection, the lack of an effective vaccine and the emergence
Sanjiv Dhingra et al.
Circulation, 128(11 Suppl 1), S69-S78 (2013-10-18)
Allogeneic mesenchymal stem cells (MSCs) were immunoprivileged early after cardiac implantation and improved heart function in preclinical and clinical studies. However, long-term preclinical studies demonstrated that allogeneic MSCs lost their immunoprivilege and were rejected in the injured myocardium, resulting in