Kluczowe dokumenty
538903
Millipore
Prostaglandin E1
Activates adenylate cyclase activity via a G-protein coupled receptor.
Synonim(y):
Prostaglandin E1, PGE₁
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 7876
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
ethanol: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
DMSO: soluble
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)CCCCCCC(=O)O)\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
Klucz InChI
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Opis ogólny
Activates adenylate cyclase activity via a G-protein coupled receptor.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
Activates adenylate cyclase activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for 1 month at -20°C.
Inne uwagi
Ammer, H. and Schulz, R. 1993. Mol. Pharmacol. 43, 556.
Rubin, D. and Laposata, M. 1991. J. Biol. Chem.266, 23618.
Kurstjens, N.P., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.167, 1162.
Krakauer, K.A., et al. 1986. Prostaglandins32, 301.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1